Learn More
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| CAS | 58186-27-9 |
| Formule moléculaire | C19H30O5 |
| Numéro MDL | MFCD00274552 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.44 |
| Pourcentage de pureté | 98% |