Learn More
2-[(11 bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1 ',2'-e]phosphepine4-(5H)-yl]éthylamine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425746 250 mg 250mg
15415746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60423.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1092064-00-0 | Molecular Formula: C24H22NP | Molecular Weight: 355.421 g/mol
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine, is used as a application of innovative catalyst, ligand synthesis and application in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphépin-4(5H)-yl]éthylamine est utilisée comme catalyseur innovant, dans la synthèse de ligand et dans la catalyse asymétrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092064-00-0
Formule moléculaire C24H22NP
Poids moléculaire (g/mol) 355.421
Numéro MDL MFCD11045442
Clé InChI PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11br-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, kanata purity, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0 2 , 1 1 .0 3 ,?.0 1 ?, 2 3 tricosa-1 15 ,2 11 ,3,5,7,9,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine
CID PubChem 46177751
SMILES C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCN)C=CC5=CC=CC=C54
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 355.41
Pourcentage de pureté ≥97%