Learn More
2-[(11bR)-3 H-dinaphtho[2,1-c : 1 ‘,2-e]phosphepine4-(5 H)-yl]éthylammonium tétrafluoroborate, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15425455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425455 250 mg 250mg
15415455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60215.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1223007-01-9
Formule moléculaire C24H23BF4NP
Poids moléculaire (g/mol) 443.232
Numéro MDL MFCD17018773
Clé InChI AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
CID PubChem 72376450
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(11bR)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylammonium tetrafluoroborate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 443.22
Pourcentage de pureté ≥97%