Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10205764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10205764 1 g 1g
10133474 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47514DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 127988-21-0
Formule moléculaire C9H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 174.207
Numéro MDL MFCD09025845
Clé InChI CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
CID PubChem 6482003
Nom IUPAC 2-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.21
Pourcentage de pureté 97%