Learn More
Acide 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10604015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10604015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10604015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47501DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9N3O2
Numéro MDL MFCD07186455
Quantité 1 g
Synonyme 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
Clé InChI KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
Nom IUPAC 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyle]acide benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 203.20
CID PubChem 3159712
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%