Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile |
| CAS | 98873-55-3 |
| Formule moléculaire | C5H5N3 |
| Numéro MDL | MFCD06421433 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | N#CCN1C=CN=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |