Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile |
| CAS | 98873-55-3 |
| Formule moléculaire | C5H5N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2 |
| SMILES | N#CCN1C=NC=C1 |
| Nom IUPAC | 2-(1H-imidazol-1-yl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.11 |
| Poids de la formule | 107.05 |