Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acétonitrile, TRC
Code produit 30403087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI385620250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Formule moléculaire C5H5N3
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-1-yl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 107.11
Poids de la formule 107.05