Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30948142
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948142 5 g
30936005 250 mg
30943994 25 g
30937776 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948142 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116895g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS 26286-54-4
Formule moléculaire C9H9N3
Numéro MDL MFCD03274531
Quantité 5 g
SMILES NC1=C(C=CC=C1)N1C=CN=C1
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Pourcentage de pureté 95%