Learn More
2-(1H-imidazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10366564 250 mg 250mg
10431314 1 g 1g
10275454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10366564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32714CB
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 26286-54-4
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.192
Numéro MDL MFCD03274531
Clé InChI HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
CID PubChem 320166
Nom IUPAC 2-imidazol-1-ylaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%