Learn More
2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10168002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10168002 1 g Flacon en verre ambré 1g
10269202 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10168002 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32716DA
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 25373-49-3
Formule moléculaire C10H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 169.187
Numéro MDL MFCD00127074
Clé InChI MNKBJOSIVSQUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-1-imidazolyl benzonitrile, 2-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-imidazolylbenzenecarbonitrile, 1-2-cyanophenyl imidazole, benzonitrile, o-imidazol-1-yl, acmc-1ck5o, 1-2-cyanophenyl-imidazole
CID PubChem 190275
Nom IUPAC 2-imidazol-1-ylbenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.19
Pourcentage de pureté 97%