Learn More
Acide 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoïque, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 188.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?