Learn More
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460210
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11460210 5 g 5g
11450210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460210 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50670.06
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75415-03-1 | C8H7N3 | 145.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75415-03-1
Formule moléculaire C8H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.17
Numéro MDL MFCD00115151
Clé InChI HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-1h-pyrazol-5-yl pyridine, 2-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-3-pyrazolyl pyridine, pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl, 3-2-pyridyl pyrazole, 2-2h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-3e-pyrazol-3-ylidene-1h-pyridine, pyrazolylpyridine
CID PubChem 2797657
Nom IUPAC 2-(1H-pyrazole-5-yl)pyridine
SMILES N1N=CC=C1C1=CC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Point de fusion 121°C to 122°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%