Learn More
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid |
| CAS | 10333-68-3 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Amber glass bottle |
| Formule moléculaire | C11H9NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00051645 |
| Quantité | 1g |
| Synonyme | 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid |
| Afficher plus |