Learn More
[2 -(1H-pyrrol-1-yl)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10567874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10567874 10 g 10g
10005812 250 mg 250mg
10331143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10567874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34309EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 61034-86-4
Formule moléculaire C11H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.215
Numéro MDL MFCD04115123
Clé InChI PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
CID PubChem 7016493
Nom IUPAC (2-pyrrol-1-ylphényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%