Learn More
2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, TRC
Code produit 30370861
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30370861 10 mg
30372308 100 mg
30376158 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30370861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE68961010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 687132-01-0
Formule moléculaire C23H29N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 423.51
Synonyme 1-((2S,3S)-2-Hydroxypentan-3-yl)-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H29N5O3/c1-3-22(17(2)29)28-23(31)27(16-24-28)20-6-4-18(5-7-20)25-12-14-26(15-13-25)19-8-10-21(30)11-9-19/h4-11,16-17,22,29-30H,3,12-15H2,1-2H3/t17-,22-/m0/s1
Poids de la formule 423.227