Learn More
2-[[2-(2,2,2-Trifluoroéthoxy)phénoxy]méthyl]-1,3-dioxolane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-((2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy)methyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 1269801-74-2 |
| Formule moléculaire | C27 H24 O8 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H24O8/c1-31-27-23(35-26(30)20-15-9-4-10-16-20)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)21(33-27)17-32-24(28)18-11-5-2-6-12-18/h2-16,21-23,27H,17H2,1H3/t21-,22?,23?,27-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)C(OC(=O)c3ccccc3)C1OC(=O)c4ccccc4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 476.475 |
| Poids de la formule | 476.147 |