Learn More
2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazépine-11-yl-1-piperazinyl)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol, TRC
Code produit 30134663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134663 250 mg 250mg
30004960 100 mg 100mg
30008997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD418685250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1356906-17-6
Formule moléculaire C25 H33 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 471.612
Synonyme 2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. J (EP)
Nom IUPAC 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazépine-6-ylpiperazine-1-yl)étoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol
SMILES OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H33N3O4S/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25/h1-8,29H,9-20H2
Poids de la formule 471.219