Learn More
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H |
| Poids de la formule | 543.1725 |