Learn More
2-[2-[2-(2-Propynyloxy)éthoxy]éthoxy]éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| CAS | 208827-90-1 |
| Formule moléculaire | C9H16O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, 2-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-2-4-11-6-8-13-9-7-12-5-3-10/h1,10H,3-9H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCC#C |
| Nom IUPAC | 2-[2-(2-prop-2-ynoxyétoxy)éthoxy]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
| Poids de la formule | 188.1049 |