Learn More
Acide 2-(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439825 250 mg 250mg
15459217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52471.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957060-90-1
Formule moléculaire C8H8BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.954
Numéro MDL MFCD09027258
Clé InChI IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, acmc-209s1a, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid
CID PubChem 43145273
Nom IUPAC Acide [2-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté 98%