Learn More
2,2,2,3’-Tetrafluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412019 5 g 5g
15402019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64704.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 708-64-5 | C8H4F4O | 192.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 708-64-5
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.11
Numéro MDL MFCD00039236
Clé InChI NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethanone, m-fluorotrifluoroacetophenone, acetophenone, 2,2,2,3'-tetrafluoro, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, acmc-20aol4, m,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2,3'-trtrafluoroacetophenone
CID PubChem 69723
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorophényl)éthanone
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.372 g/mL
Point d’ébullition 79°C (50 mmHg)
Point d’éclair 17°C (63°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1872788
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide