Learn More
2-(2-((2-(((4-Chlorophényl)(phényl)méthyl)amino)éthyl)amino)éthoxy)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol |
| CAS | 2518402-06-5 |
| Formule moléculaire | C19 H25 Cl N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2 |
| SMILES | OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-[[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]amino]éthylamino]éthoxy]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.867 |
| Poids de la formule | 348.16 |