Learn More
2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30967346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967346 1 g
30958442 250 mg
30956549 5 g
30950403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30967346 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1418551g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol
CAS 3197-06-6
Formule moléculaire C6H16N2O2
Numéro MDL MFCD00014822
Quantité 1 g
SMILES NCCN(CCO)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 148.20
Pourcentage de pureté 95%