Learn More
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile, TRC
Code produit 30386014
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386014 500 mg 500mg
30383898 50 mg -
30378491 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD452093500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68119-31-3
Formule moléculaire C9H5NO2F2
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
SMILES FC1(F)Oc2ccc(CC#N)cc2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)13-7-2-1-6(3-4-12)5-8(7)14-9/h1-2,5H,3H2
Poids de la formule 197.0288