Learn More
2-((2,2-diphénylvinyl)oxy)-4,6-diméthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-((2,2-Diphenylvinyl)oxy)-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 1639429-81-4 |
| Formule moléculaire | C20H18N2O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Ambrisentan Vinyloxy Impurity |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H18N2O/c1-15-13-16(2)22-20(21-15)23-14-19(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18/h3-14H,1-2H3 |
| SMILES | OCC(O)C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.37 |