Learn More
2-[2-(2-furyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11310637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11310637 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10081284 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310637 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46239CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-28-8
Formule moléculaire C16H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 270.14
Numéro MDL MFCD08435879
Clé InChI IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 18525792
Nom IUPAC 2-[2-(furan-2-yl)phényle]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 270.13
Pourcentage de pureté 97%