Learn More
2,2,2-tribromoéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10425091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10425091 10 g Flacon en verre 10g
10499752 50 g Flacon en verre 50g
10297313 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10425091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421430100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-80-9
Formule moléculaire C2H3Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 282.76
Numéro MDL MFCD00004671
Clé InChI YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
CID PubChem 6400
Nom IUPAC 2,2,2-tribromoéthanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Tribromoethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 79°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br3CCH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Poids de la formule 282.76
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.