Learn More
2,2,2-tribromoéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412988 5 g 5g
11422988 25 g 25g
11432988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18706.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.757 g/mol
2,2,2-Tribromoethanol is utilized in organic synthesis of beta-amino alcohols. The pharmaceutical preparation of tribromoethanol serves as an anesthetic in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-tribromoéthanol est utilisé dans la synthèse organique des bêta-aminoalcools. La préparation pharmaceutique du tribromoéthanol sert d’anesthésique en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et l’éther de pétrole chaud. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-80-9
Formule moléculaire C2H3Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 282.757
Numéro MDL MFCD00004671
Clé InChI YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
CID PubChem 6400
Nom IUPAC 2,2,2-tribromoéthanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Tribromoethanol
Point de fusion 77°C to 80°C
Point d’ébullition 92°C to 93°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1733249
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,benzene and warmpetroleum ether. Partially soluble in water.
Poids de la formule 282.76
Pourcentage de pureté 99%