Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10173330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10173330 500 g Flacon en verre -
10061570 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10173330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139445000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-20-8
Formule moléculaire C2H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.4
Numéro MDL MFCD00004677
Clé InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
CID PubChem 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroéthanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trichloroethanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5500g/mL
Point d’ébullition 151.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CH2OH
Indice de réfraction 1.4885 to 1.4905
Quantité 500 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Gravité spécifique 1.55
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Poids de la formule 149.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide