Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338015 5 g 5g
15468879 25 g 25g
11348015 100 g 100g
11358015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11338015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08163.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.395 g/mol
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-trichloroéthanol est utilisé comme sédatif ou comme hypnotique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-20-8
Formule moléculaire C2H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.395
Numéro MDL MFCD00004677
Clé InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
CID PubChem 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroéthanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trichloroethanol
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.56
pH 5 to 6
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 5 g
Beilstein 1697495
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9638
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 149.4
Pourcentage de pureté 99%