Learn More
Chlorosulfate de 2,2,2-trichloroéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate |
| CAS | 764-09-0 |
| Formule moléculaire | C2 H2 Cl4 O4 S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2Cl4O4S/c3-2(4,5)1-9-11(7,8)10-6/h1H2 |
| SMILES | ClOS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | sulfate de chloro 2,2,2-trichloroéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.91 |
| Poids de la formule | 261.8428 |