Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)/thylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448175 1 g 1g
15458175 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32717.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1138011-22-9 | Molecular Formula: C7H8ClF3N2 | Molecular Weight: 212.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1138011-22-9
Formule moléculaire C7H8ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.6
Numéro MDL MFCD06739079
Clé InChI NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl ethanamine hydrochloride, +/--2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridyl ethylamine hydrochloride, acmc-20aokz, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethylamine hydrochloride, 2,2,2-tris fluoranyl-1-pyridin-3-yl-ethanamine hydrochloride
CID PubChem 45594310
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-pyridine-3-ylethanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 95%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.