Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone |
| CAS | 394-59-2 |
| Formule moléculaire | C9H7F3O |
| Numéro MDL | MFCD00052338 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | CC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.15 |
| Pourcentage de pureté | 95% |