Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-trifluoro-1-phényl-éthylamine, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride |
| CAS | 13652-09-0 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C8H9ClF3N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1 |
| Clé InChI | LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanamine ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.612 |
| Show More |