Learn More
2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)éthyl]acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 159277-10-8 |
| Formule moléculaire | C12H13F3INO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)éthyl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 403.14 |
| Poids de la formule | 402.9892 |