Learn More
2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456696 25 g 25g
11446696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23851.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 815-06-5 | C3H4F3NO | 127.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815-06-5
Formule moléculaire C3H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.066
Numéro MDL MFCD00009670
Clé InChI IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
CID PubChem 69948
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Point de fusion 49°C to 52°C
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Formule linéaire CF3CONHCH3
Quantité 25 g
Beilstein 1703392
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 127.07
Pourcentage de pureté ≥98%