Learn More
2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacétyl)acétohydrazide, TRC
Code produit 30457356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT842940100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide
CAS 667-35-6
Formule moléculaire C4 H2 F6 N2 O2
Quantité 100 mg
Synonyme 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684
Formule InChI InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacétyl)acétohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 224.061
Poids de la formule 224.002