Learn More
2,2,2-Trifluoroacétamidine, 85 %, Thermo Scientific™
Code produit 15224388 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15224388 25 g 25g
15204388 1 g -
15214388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15224388 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 354-37-0
Formule moléculaire C2H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Numéro MDL MFCD00041545
Clé InChI NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
CID PubChem 2776882
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanimidamide
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Point d’ébullition 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 84% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 85%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.