Learn More
2,2,2-trifluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494130 5 g 5g
11400243 25 g 25g
11410243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11403.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-45-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.122
Numéro MDL MFCD00000420
Clé InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
CID PubChem 9905
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Point de fusion -40°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 165°C to 166°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.4595
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1866286
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 98%