Learn More
2,2,2-Trifluoroacétophénone, TRC
Code produit 30454927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT78645025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroacetophenone
CAS 434-45-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Quantité 25 g
Synonyme (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Poids de la formule 174.0292