Learn More
Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773531 1 g Flacon en verre 1g
10708542 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10331234 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10773531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305350010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1648-99-3
Formule moléculaire C2H2ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.55
Numéro MDL MFCD00007458
Clé InChI CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
CID PubChem 74242
Nom IUPAC Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle
SMILES C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 64°C to 67°C (45.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.3870 to 1.389
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.65
Poids de la formule 182.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.