Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10214810 500 mL Flacon en verre 500mL
10051560 25 mL Flacon en verre 25mL
10625002 100 mL Flacon en verre 100mL
10633563 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11348661 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10214810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139755000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Point de fusion -45.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Point d’ébullition 77.0°C to 80.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction 1.2907
Quantité 500 mL
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15,9848
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viscosité 1.75 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 100.04
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.