Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, ≥99,8 % (GC), additif éluant pour LC-MS, Honeywell Fluka™
Code produit 15628500 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Conditionnement:
10 pièces
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15628500 10 x 1 mL Ampoule 10 pièces
15670800 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15628500 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0584110X1ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Additif éluant pour LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C (literature)
Couleur Incolore
Densité 1.391g/mL at 20°C, 1.373g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C to 80°C
Point d’éclair 29°C (84.2°F)
Conditionnement Ampoule
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.3(lit.)
Quantité 10 x 1 mL
Numéro UN UN1986
Beilstein 1733203
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 100.04g/mol
Tension de vapeur 70mmHg (25°C)