Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15638190 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15638190 500 g Flacon en verre 500g
15628190 25 g Flacon en verre 25g
15618190 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15638190 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur T63002500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore
Densité 1.373g/mL at 25°C
Point d’ébullition 73°C to 77°C
Point d’éclair 29°C (84.2°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH2OH
Quantité 500 g
Numéro UN UN1986
Beilstein 1733203
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Tension de vapeur 70mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté ≥99%