Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484130 500 g 500g
11499702 50 g 50g
11474130 100 g 100g
11489702 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10788.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroéthanol sert de solvant et de matière première en chimie organique et biologie. Le TFE est un solvant de choix pour les oxydations de sulfures à médiation par peroxyde d’hydrogène. Le trifluoroéthanol agit comme un dénaturant protéique. Il est utilisé dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques et de certaines substances médicamenteuses. Le fluromer, qui est le 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyéthane, est l’éther vinylique du trifluoréthanol. Il s’agit d’un solvant efficace pour les peptides et les protéines, utilisé pour les études de repliement des protéines basées sur la RMN et pour la fabrication du nylon. En tant que source du groupe trifluorométhyl, il est utilisé dans plusieurs réactions organiques, par exemple dans la modification Still-Gennari de la réaction d’Horner-Wadsworth-Emmons (HWE).
Solubilité
Miscible avec l’eau, les éthers, les cétones, les alcools et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C
Densité 1.391
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction 1.29
Quantité 500 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1733203
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform.
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
Poids de la formule 100.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol