Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol-d,2, 98 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324478 1 g 1g
11314478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11324478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042362.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132248-58-9
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 102.052
Numéro MDL MFCD00082609
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
CID PubChem 12255976
Nom IUPAC 1,1-dideutério-2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES C(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 1 g
Point de fusion -44°C
Point d’ébullition 77°C à 80°C
Numéro UN UN1992
Poids de la formule 102.02
Pourcentage de pureté 98%