Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol-d3, 100 % (isotopique)
Code produit. 11354478
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11354478 1 g 1g
11344478 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11354478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042364.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77253-67-9
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 103.06
Numéro MDL MFCD00037682
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
CID PubChem 2724851
Nom IUPAC trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.45 g/mL
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 1 g
Point de fusion -44°C
Point d’ébullition 77°C to 80°C
Numéro UN UN1992
Poids de la formule 103.06
Pourcentage de pureté 100%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.