Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Code produit. 10033440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10033440 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10033440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethanol-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom% D
Densité 1.4500g/mL
Deutérium (D) 99.0% min.
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
CAS 77253-67-9
Formule moléculaire C2H3F3O
Formule linéaire CF3CD2OD
Numéro MDL MFCD00037682
Synonyme 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Nom IUPAC trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
Poids moléculaire (g/mol) 103.06
CID PubChem 2724851
Poids de la formule 103.06
Qualité NMR