Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, qualité RMN, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373826 5 g 5g
11383826 25 g 25g
11393826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11373826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16898.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthane-1-ol
SMILES OCC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C
Densité 1.391
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction 1.29
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1733203
Poids de la formule 100.04
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité RMN